Principaux documents
L260193
DIMETHYL 1-(3,4-DIMETHOXYBENZOYL)-7-ME-PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-2,3-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H23NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.476
Numéro MDL:
37,90 $