L259977
ETHYL 3-(3-CHLOROPHENYL)-7-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]CARBONYL}PYRROLO[1,2-C]PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H17ClF3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.87
Numéro MDL:
Autres remarques