Documents
L259705
1-(2-(5-CHLORO-2-PHENOXYANILINO)-2-OXOETHYL)-4-(2-FURYL)PYRIMIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17BrClN3O3
Poids moléculaire :
486.756
Numéro MDL:
Autres remarques