L259470
DIMETHYL 3-[(4-CHLORO-2-METHYLANILINO)CARBONYL]PYRROLO[2,1-A]ISOQUINOLINE-1,2-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.882
Numéro MDL:
Autres remarques