Principaux documents
L259276
3-(3-(4-METHYLPHENYL)-6-OXO-1(6H)-PYRIDAZINYL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.279
Numéro MDL:
Autres remarques