Principaux documents
L258989
N-(5-CHLORO-2-PHENOXYPHENYL)-2-(4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.844
Numéro MDL:
Autres remarques