Principaux documents
L257478
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-PHENOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H31N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.711
Numéro MDL:
Autres remarques