Principaux documents
L257346
9-BROMO-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOPENTANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18BrFN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.282
Numéro MDL:
Autres remarques