Principaux documents
L254738
5-CHLORO-2-(2-(DIETHYLAMINO)ETHOXY)BENZOIC ACID HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.207
Numéro MDL:
Autres remarques