Documents
L254266
ETHYL 2-(((4-CHLOROPHENOXY)ACETYL)AMINO)-5-METHYL-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.815
Numéro MDL:
Autres remarques