Principaux documents
L253138
DIMETHYL 2,6-DIMETHYL-4-{4-[(3-METHYLBENZOYL)OXY]PHENYL}-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.481
Numéro MDL:
Autres remarques