Principaux documents
L251887
(5-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)(2-CHLOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11ClFN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.737
Numéro MDL:
Autres remarques