Documents
L250953
2-((4-CHLOROPHENYL)THIO)-N-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.828
Numéro MDL:
Autres remarques