Principaux documents
L250570
N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2-((1-METHYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.793
Numéro MDL:
Autres remarques