Principaux documents
L249890
8-BR-7-(3-(4-CL-PHENOXY)-2-HO-PROPYL)-1,3-DI-ME-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16BrClN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.687
Numéro MDL:
Autres remarques