Documents
L249351
N-(3-(2-FURYL)-2-PROPENYLIDENE)-4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.448
Numéro MDL:
Autres remarques