Principaux documents
L249017
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-METHYL-2-PROPENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H19BrN6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.392
Numéro MDL:
37,90 $