Principaux documents
L248061
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H14ClFN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.874
Numéro MDL:
37,90 $