Key Documents
L246948
3-[(Z)-(3-ISOBUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-(4-MORPHOLINYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.551
Numéro MDL:
Autres remarques