Principaux documents
L246336
4-(4-ETHOXYBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.505
Numéro MDL:
Autres remarques