Principaux documents
L245305
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DIFLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17ClF2N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.932
Numéro MDL:
Autres remarques