Principaux documents
L245291
2-((4-(4-BROMOPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12BrN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.264
Numéro MDL:
Autres remarques