Principaux documents
L245194
2-[(2-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-METHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21FN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.574
Numéro MDL:
Autres remarques