Documents
L245127
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-1-(3-METHOXYPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.963
Numéro MDL:
Autres remarques