Principaux documents
L244406
3-(4-METHOXYPHENYL)-2-{[2-(2-NAPHTHYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H24N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.654
Numéro MDL:
Autres remarques