Principaux documents
L243892
2-{[4-(4-BROMOPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20BrN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.417
Numéro MDL:
Autres remarques