Principaux documents
L243647
3-(4-CL-PH)-5-((2,4-DICHLOROBENZYL)THIO)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Cl3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.816
Numéro MDL:
Autres remarques