Principaux documents
L241830
4-(BENZYLOXY)BENZALDEHYDE N-ETHYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.424
Numéro MDL:
Autres remarques