Principaux documents
L241628
N'-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)CYCLOHEXANECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.338
Numéro MDL:
Autres remarques