Principaux documents
L241458
2-(2-CHLOROPHENOXY)-N'-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.762
Numéro MDL:
37,90 $