Documents
L240664
4-{(E)-[(2-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-METHOXYPHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H24ClN3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.048
Numéro MDL:
Autres remarques