Documents
L240443
4-CL-N-(2-((2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PH)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16ClN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.885
Numéro MDL:
Autres remarques