Principaux documents
L240362
N'-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)CYCLOHEXANECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.338
Numéro MDL:
37,90 $