L238589
METHYL 4-(2-((2,3-DICHLOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13Cl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.217
Numéro MDL:
Autres remarques