Key Documents
L238392
N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-(2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.179
Numéro MDL:
Autres remarques