L235350
2-METHOXY-4-(2-((2-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.349
Numéro MDL:
Autres remarques