Principaux documents
L235210
2-METHOXY-4-(2-((1-NAPHTHYLOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H21BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.383
Numéro MDL:
Autres remarques