Principaux documents
L235156
4-(2-((3,4-DIMETHYLPHENOXY)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.376
Numéro MDL:
Autres remarques