Principaux documents
L234621
2-METHOXY-4-(2-((4-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-PHENYLACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.462
Numéro MDL:
Autres remarques