Principaux documents
L234249
2-METHOXY-4-(2-(3-NITROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.293
Numéro MDL:
Autres remarques