Principaux documents
L232513
3-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)-N-(3-NITROPHENYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.366
Numéro MDL:
Autres remarques