Principaux documents
L232084
4-({(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.505
Numéro MDL:
37,90 $