L231436
4-{[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(2-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.433
Numéro MDL:
Autres remarques