Principaux documents
L230456
4-{[(E)-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.434
Numéro MDL:
37,90 $