Principaux documents
L227404
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H32N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.668
Numéro MDL:
Autres remarques