Key Documents
L227099
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18Cl3N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.917
Numéro MDL:
Autres remarques