Principaux documents
L226068
N-(2-BROMOPHENYL)-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H18BrClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.847
Numéro MDL:
37,90 $