Principaux documents
L225940
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(1H-INDAZOL-6-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.975
Numéro MDL:
Autres remarques