Principaux documents
L225231
3-AMINO-N-[2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-CYCLOHEPTA[B]THIENO[3,2-E]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17ClF3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.89
Numéro MDL:
Autres remarques