Principaux documents
L224723
3-AMINO-N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[B]THIENO[3,2-E]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.447
Numéro MDL:
Autres remarques